GF63737365
Chromium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 99.99+%
Sinónimos:
Chromium, CR000120
About This Item
assay
≥99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 637-373-65
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
25x25 mm × 0.01 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF63737365-1EA | 4061825367422 |
GF63737365-2EA | 4061829506957 |
GF63737365-5EA | 4061829570781 |