GF63130070
Nickel/Boron/Silicon
foil, thickness 0.025 mm, Ni78%/B 14%/Si 8%, length 1 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
NI800250
About This Item
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 631-300-70
L
1 m
coil width
25 mm
thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)