GF48494267
Tantalum
wire reel, 2m, diameter 0.025mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA005100, Ta
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
assay
99.9%
form
wire
autoignition temp.
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 484-942-67
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
2 m × 0.025 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF48494267-1EA | 4061825400501 |