GF42889517
Tantalum
foil, light tested, 150x300mm, thickness 0.075mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA000384, Ta
About This Item
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
assay
99.9%
form
foil
autoignition temp.
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 428-895-17
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
150x150 mm × 0.075 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)