Documentos clave
GF35171018
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 150 x 150mm, 0.914mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE250220
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 351-710-18
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.914 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)