Documentos clave
GF24424871
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607950
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 244-248-71
L
100 mm
diameter
5.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)