Documentos clave
GF20897196
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinónimos:
W 025350
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 208-971-96
L × diam.
0.1 m × 0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)