GF18838974
Silver
foil, 25mm disks, thickness 0.008mm, 99.97%
Sinónimos:
Silver, AG000160
About This Item
assay
99.97%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 188-389-74
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
25 mm × 0.008 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)