GF14090644
Platinum
wire reel, 1m, diameter 0.20mm, annealed, may be used as one component of a thermocouple, 99.99%
Sinónimos:
Platinum, PT005130
About This Item
assay
99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 140-906-44
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1 m × 0.20 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF14090644-1EA | 4061825356426 |