GF11195164
Zirconium
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.009mm, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR000160
About This Item
assay
99.2%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 111-951-64
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
L × W × thickness
50 mm × 50 mm × 0.009 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF11195164-2EA | 4061829514242 |
GF11195164-1EA | 4061825407401 |
GF11195164-5EA | 4061829566098 |