GF08733955
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 200mm x 9mm diameter, as drawn
Sinónimos:
NI107925
About This Item
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 087-339-55
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)