GF04691460
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
CA006101
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 046-914-60
weight
50 g
max. lump size
10 mm
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Water-react 2
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF04691460-1EA | 4061821113900 |