GF04170585
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 50 x 50mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinónimos:
TI050400
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
annealed (precipitation hardenable)
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 041-705-85
size × thickness
50 mm × 50 mm × 0.42 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
GF04170585-5EA | 4061831010923 |
GF04170585-10EA | 4061829939779 |
GF04170585-1EA | 4061825418759 |
GF04170585-2EA | 4061829959906 |