Documentos clave
GF01795394
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607921
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 017-953-94
L
2 mm
diameter
2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)