CLS7715
Corning® thermometer stopper
rubber
Sinónimos:
Corning stopper
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
material
rubber
manufacturer/tradename
Corning 7715
O.D. × I.D.
17 mm × 13 mm
Categorías relacionadas
General description
This Corning rubber thermometer holder has a 17 mm O.D. and a 13 mm I.D. and is designed for use with the Corning CLS7711 mercury thermometer.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
CLS7715-1EA | 4061825884448 |