Merck
900384
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinónimos:
2′-Deoxy-5′-guanylic-13C10,15N5 acid disodium salt solution, dGMP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C10H1215N5Na2O7P
Peso molecular:
406.08
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Level
assay
≥95% (CP)
form
liquid
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+15
storage temp.
−20°C
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)