85403
Silicone grease Bayer
high vacuum
Sinónimos:
Baysilone®
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
Productos recomendados
form
grease
packaging
tube of 35 g
Packaging
each tube contains 35 g of vacuum grease
Legal Information
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?