778885
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R,R)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
form
powder
optical purity
enantiomeric excess: ≥97.0%
impurities
≤5% water
SMILES string
N[C@@H]1[C@@H](N)[C@@H]2c3ccccc3[C@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m0/s1
InChI key
NWDYSRZJOLDMRE-FZKCQIBNSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)