Productos recomendados
assay
97%
Quality Level
form
solid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
100-110 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CNC([C@H](C(C)C)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(17)13-6-8(15)16)14-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,17)(H,14,18)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
BWPKSNMGVTYXQQ-VIFPVBQESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
776564-1G | 4061826654965 |
776564-5G | 4061833340912 |