Merck
757039
Sigma-Aldrich
5-Iodo-6-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9IO2
Número de CAS:
Peso molecular:
288.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
145-150 °C
functional group
iodo
ketone
SMILES string
COc1cc2C(=O)CCc2cc1I
InChI
1S/C10H9IO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
XALFXRGSYICRGF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)