Merck
754099
Sigma-Aldrich
diF-TES-ADT
99% (HPLC)
Sinónimos:
2,8-Difluoro-5,11-bis(triethylsilylethynyl)anthradithiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H36F2S2Si2
Número de CAS:
Peso molecular:
602.95
UNSPSC Code:
12352103
assay
99% (HPLC)
loss
0.5 wt. % TGA, 290 °C
mp
193-198 °C
semiconductor properties
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3cc(F)sc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5cc(F)sc5cc14
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)