Merck
740721
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluorobutyric acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.351
mp
25-31 °C
functional group
carboxylic acid
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
InChI key
WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
205.0 °F
flash_point_c
96.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)