667080
5a(S),10b(R)-5a,10b-Dihydro-2-(pentafluorophenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazinium tetrafluoroborate
97%
Sinónimos:
2-Pentafluorophenyl-6.10b-dihydro-4H,5aH-5-oxo-3,10c-diaza-2-azoniacyclopenta[c]fluorene tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
235 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-[n+]2c[n@H]3[C@H]4[C@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C18H11F5N3O.BF4/c19-12-13(20)15(22)18(16(23)14(12)21)26-7-25-11(24-26)6-27-10-5-8-3-1-2-4-9(8)17(10)25;2-1(3,4)5/h1-4,7,10,17H,5-6H2;/q+1;-1/t10-,17+;/m0./s1
InChI key
CPCMDOOTVHDRTM-OUYNRQGDSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)