648744
Mandelamide
97%
Sinónimos:
2-Hydroxy-2-phenylacetamide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
133-137 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,10H,(H2,9,11)
InChI key
MAGPZHKLEZXLNU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)