613711
1,3,5-Triazine-d3
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
mp
77-83 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1nc([2H])nc([2H])n1
InChI
1S/C3H3N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI key
JIHQDMXYYFUGFV-CBYSEHNBSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)