607525
Bromoacetic acid-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1D2,2+1/hD
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-GLDNNCGESA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?