519146
Zinc molybdate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Zn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Zn/q;;;2*-1;+2
InChI key
XAEWLETZEZXLHR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?