389242
Potassium cyanoborodeuteride
98 atom % D
About This Item
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
mass shift
M+3
SMILES string
[K+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/CH3BN.K/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3;
InChI key
ZNBXOJRKRYPEJV-MUTAZJQDSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)