101990
4,4′-Dibromooctafluorobiphenyl
99%
Sinónimos:
1-Bromo-4-(4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
mp
113-115 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)-c2c(F)c(F)c(Br)c(F)c2F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-9(19)5(15)1(6(16)10(3)20)2-7(17)11(21)4(14)12(22)8(2)18
InChI key
YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?