Drug Delivery
약물 전달은 인간 또는 동물에서 치료 효과를 얻기 위한 약물 및 기타 제노바이오틱스의 투여 방법입니다. 약물의 흡수, 분포, 대사 및 배출(ADME)에 영향을 주어, 부작용을 최소화하면서 작용 부위에서 치료 효과를 증진하기 위해 다양한 약물 전달 기술이 활용됩니다.
의료 및 생명공학의 발전으로 많은 신규 약물 후보를 개발하였고, 이 중 여러 물질은 제한된 생체이용성, 낮은 안정성 및 낮은 용해도로 전임상 평가에서 탈락하였습니다. 약물전달시스템(DDS)은 치료제의 약동학 및 약력학을 향상하도록 폭넓게 연구개발되어 적절한 시간, 속도 및 원하는 용량으로 표적 부위에 전달하는 것이 가능해졌습니다. 나노 및 마이크로 입자, 경피 패치, 흡입기, 약물 저장 임플란트 및 항체-약물 접합체와 같은 신규 DDS가 개발되어 조절된 방출, 표적 전달, 용해도 향상, 맞춤형 활성화 및 신규 투여 경로(예: 경피, 안구, 코)와 같은 발전된 치료에 부합합니다. DDS는 해당 약물 특성, 원하는 방출 속도, 원하는 작용 부위 및 투여 경로에 따라 선정되어야 합니다.
나노기술의 발전으로 약물 디자인이 크게 향상되어, 나노입자(NP)를 이용한 표적화되고 안전하며 효과적인 약물 제형이 가능해졌습니다. 나노약물 전달 시스템은 소수성 약물의 용해도를 개선하여, 체내 분포 및 약동학을 향상하고 표적 부위에 우선적으로 축적되도록 합니다.
나노전달 시스템은 약물이 입자 표면에 흡수 또는 접합되거나, 중심부에 encapsulation되거나, 입자 매트릭스 내에서 용해되도록 디자인할 수 있습니다. 약물이 적재된 나노입자는 입자 표면에 표지 부분을 도입하여 특정 질병 부위를 표적으로 삼도록 할 수도 있습니다. 리포좀, 폴리머 마이셀(micelle), 덴드리머(dendrimer), 폴리머-약물 접합체, 무기 나노입자 및 카본 기반 나노물질과 같은 여러 나노전달체를 약물 전달 제형에서 활용합니다. 리포좀은 가장 일반적이고 널리 연구된 나노전달체이며, 반면 폴리머 나노입자는 약물 전달을 위한 가장 혁신적인 방법의 하나로서 부상하였습니다. 천연 및 생체적합성 합성 폴리머 모두 폴리머성 약물 전달 나노입자를 제작하기 위해서 사용됩니다. 자세한 내용은 NanoFabTx™ 플랫폼을 살펴보십시오.
관련 기술 문서
- Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
- 약물 전달 관련 일반적인 질문에 대한 답변을 확인할 수 있습니다. 캡슐화 효율 및 수용 능력에 관한 요점을 검토하십시오.
- Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
- 모두 보기 (74)
관련 프로토콜
- Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
- We presents an article regarding Polymer Analysis by NMR.
- Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.
- Watch the video demonstration to learn more about the proper use and care of the Avanti® Mini-Extruder.
- Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications
- 모두 보기 (6)
더 많은 문서 & 프로토콜을 찾아보세요.