QuEChERS 시료 전처리 방법
QuEChERS는 시료 전처리에 사용되는 분산형 고체상 추출법(dSPE)의 일종입니다. QuEChERS는 ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe’를 의미합니다. 원래 살충제 잔류물 분석용으로 과일과 야채 시료 전처리를 위해 개발된 이 방법은 현재 PAH(다향 방향족 탄화수소), PCB(폴리염화 비페닐), PBDE(폴리브로미티드 디페닐 에테르), 난연제 등 다른 화학물질을 분석하는 데 사용됩니다. 이 개념은 2002년에 도입되었으며 현재 미국 분석화학회(AOAC 2007.01)와 유럽표준화위원회(EN 15662:2008)의 공식적인 방법에 규정되어 있습니다.
관련 기술 문서
- Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
- Compared to conventional PSA/C18/GCB cleanup, cannabis extracts cleaned with the Supel QuE Verde mixture showed lower GC/MS background, and better recoveries for many pesticides.
- The odor and pungency of ginger is due to the presence of terpenes, gingerols and shogaols. These compounds contribute to the highly complex matrix of ginger, which subsequently presents a challenge in low level analyses of contaminants. A novel 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for pesticide determination.
- QuEChERs is a solid phase extraction (SPE) technique for sample preparation. Supelco's innovative Z-Sep and Z-Sep+ sorbents demonstrated here extract more fat and pigment than traditional PSA/C18 phases while showing greater analyte recovery and greater reproducibility.
- A procedure for cleanup of green tea extracts provides low background and allowed for the analysis of more pesticides at lower levels than QuEChERS. Uses less solvents and no toluene.
- 모두 보기 (11)
관련 프로토콜
- Potency testing in marijuana-infused edibles is an important problem that analytical labs are facing due to the complexity of the involved matrices. Concentration of active ingredients in these edibles can range from a few parts per million to 3.5 parts per thousand. This application demonstrates the extraction and HPLC-UV analysis of the active compounds.
- A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
- QuEChERS method for pesticide residue analysis requires only small quantities of solvent and is capable of generating recoveries of 70-120% with RSDs <5% for a wide range of compounds.
- Extraction and Analysis of Agricultural Pesticides from Oranges Using the “QuEChERS” Method
- LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction
- 모두 보기 (18)
더 많은 아티클 & 프로토콜을 찾아보세요.
QuEChERS 시료 추출
용매 추출 기술은 기본 매트릭스에서 분석물 수율을 최대화하도록 설계되었습니다. 관심 분석물은 수혼화성(water-miscible) 용매(일반적으로 아세토니트릴)와 고농도의 염 및/또는 완충제를 사용하여 시료 매트릭스에서 추출됩니다. 용매 선택은 화합물 동반추출을 최소화하는 데 중요합니다. 염은 추출 단계에서 위상 분리에 사용됩니다. 염은 pH를 조절하고 시료에서 물을 제거하는 완충액 역할을 합니다.
QuEChERS 정화
시료 정화는 분석 기기를 손상시키고 분석물 식별과 정량화를 복잡하게 만들 수 있는 간섭을 후속 분석 중에 감소시킵니다. SPE 튜브를 사용한 기존의 시료 정화 방법과 달리 QuEChERS에서는 대량 SPE 흡착제를 시료 추출물과 혼합하여 정화를 촉진시킵니다. 정화 시 사용되는 흡착제는 관심 분석물과 함께 추출되는 매트릭스 간섭을 제거합니다. PSA, C18 또는 GCB(흑연화 탄소 블랙) 흡착제는 GC-MS/MS 또는 LC-MS/MS 분석 이전에 당, 지질, 스테롤, 유기산, 단백질, 카로티노이드, 엽록소, 기타 색소를 제거합니다. 색소나 지방이 포함된 어려운 매트릭스를 정화하기 위해 특별한 Z-Sep 흡수제가 필요할 수 있습니다.