흡광도에 대한 투과율 표
투과율 및 흡광도 표 & 차트
흡광도와 투과율은 분광광도법을 이용하여 측정됩니다. 분광광도법은 다양한 파장의 빛에서 물질이 복사 에너지를 흡수하는 양을 측정합니다. 이 기술은 알려지지 않은 물질의 정체를 알아내고 표준물 세트를 사용하여 시료 내 물질의 농도를 측정하는데 유용합니다.
흡광도에 대한 투과율 표를 사용하면 실험실이나 현장에서 투과율과 흡광도 값을 빠르게 변환할 수 있습니다. Download a copy에서 이 차트를 다운로드하여 교실이나 실험실에서 사용하십시오.
투과율로부터 흡광도를 어떻게 측정합니까?
흡광도는 다음 공식을 사용하여 투과율 퍼센트(%T)로부터 계산될 수 있습니다.
흡광도 = 2 – log(%T)
투과율(T)은 투과된 입사광의 일부입니다. 다시 말해 물질을 통해 "성공적으로" 통과하여 반대쪽으로 나오는 빛의 합계입니다. T = I/Io으로 정의되며 I = 투과광(“output”), Io = 입사광(“input”)입니다. %T는 단순히 (I/Io) x 100입니다. 예를 들어, T = 0.25이면 %T = 25%입니다. A. %T가 25%이면 빛의 25%가 시료를 통과하여 반대쪽으로 나왔다는 것을 가리킵니다.
흡광도(A)는 투과율의 뒷면이며 빛이 시료에 흡수된 양을 말합니다. 흡광도는 "광학 농도"라고도 부릅니다. 흡광도는 T의 로그 함수로 계산됩니다. A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).