Merck
Soil, Solid Waste & Groundwater Testing분석 방법: 토양 내 Zinc
분석 방법: 토양 내 Zinc
기기와 시약:
카탈로그 번호 173016  Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
카탈로그 번호 173017  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
카탈로그 번호 173018  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
카탈로그 번호 109748  Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
카탈로그 번호 109751  Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
카탈로그 번호 173632  Spectroquant® 비색계 Move 100
카탈로그 번호 114946  직사각형 셀 10 mm 및/또는
카탈로그 번호 114947  직사각형 셀 20 mm 및/또는
카탈로그 번호 114944  직사각형 셀 50 mm
카탈로그 번호 100861  Spectroquant® 아연 셀 검사
카탈로그 번호 114566  Spectroquant® 아연 셀 검사
카탈로그 번호 100316  분석용 Hydrochloric acid 25%
카탈로그 번호 109970  분석용 Hydrochloric acid 1 mol/l
카탈로그 번호 105588  분석용 Sodium hydroxide 용액 10%
카탈로그 번호 109535  MColorpHastTM 만능지시약 스트립 pH 0 - 14
카탈로그 번호 109531  MColorpHastTM 지시약 스트립 pH 0 - 6
카탈로그 번호 116754  분석용 정제수
토양 검사용 활성탄
시료 조제:
유리 비커에 공기 건조 후 체(2 mm 메시)로 친 시료 10 g을 1 mol/l hydrochloric acid 100 mL 및 토양 검사용 활성탄을 스패출러 끝에 가득 한 번 떠서 함께 넣고 1시간 동안 잘 혼합합니다. pH 값은 1 - 2여야 합니다(pH 지시약 스트립으로 확인). 필요 시 25% hydrochloric acid로 조정합니다.
그 뒤 부유액의 pH 값을 3.0이 되도록 10% sodium hydroxide 용액으로 pH 미터를 이용하여 조정합니다. 그런 다음 용해되지 않은 물질을 접이식 필터로 여과한 뒤 필터 잔유물을 분석용 정제수로 3회 씻어냅니다. 여과액 및 세척액을 수집하여 200 mL 표준 정량 플라스크에 넣고, 최종적으로 분석용 정제수를 부피까지 채운 뒤 잘 혼합합니다.
분석:
위에서 언급한 검사 키트로 측정합니다.
계산:
Zinc 함량 mg/kg Zn = 분석 값 mg/l Zn x 20
재료