HPLC Analysis of CYP3A Inhibitors on Ascentis® Express RP-Amide
Materials
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
이동상 성분
제품 번호
설명
가격
표준 물질
column
Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium formate in 50:50 (v/v) water:acetonitrile
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(+), m/z 100-600
injection
1 μL
설명
분석 메모
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of CYP3A Inhibitors.