뒤로
Prostaglandin D
2
동의어:
(5Z,9α,13E,15S)-9,15-Dihydroxy-11-oxoprosta-5,13-dien-1-oic-acid, PGD
2
, Prostaglandin D
2
실험식(Hill 표기법):
C
20
H
32
O
5
CAS Number:
41598-07-6
Molecular Weight:
352.47
Products
제품 카테고리
bioactive small molecules (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
생물학적 소스
색상
화학식량
물리적 형태
순도
연구 영역
품질 수준
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
P5172
Prostaglandin D
2
,
≥95%, synthetic
확장
가격 보기
538909
Prostaglandin D
2
,
Major prostaglandin metabolite in brain and an important inflammatory mediator in mast cells.