Merck
Methanol
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Methanol은 극성 유기용매이며 methyl alcohol로도 알려져 있습니다. 투명한 액체이며 화학식은 CH3OH입니다. -OH기의 원자간 전기음성도 차이는 음전하영역을 생성하며, 이것이 탄소와 수소 영역에 영향을 미쳐 양전하로 만듭니다. Methanol은 연료 전지 기술에서 잠재적인 수소 공급원으로 여겨지는데 이는 methanol의 높은 H/C 비율, 그을음이 적게 생성되는 경향, 상대적으로 낮은 재형성 온도, 실온에서 액체상태이기 때문입니다.
산업 규모에서 methanol은 천연가스를 주요 공급원료로 이용해 생산됩니다. MTO(methanol-to-olefin) 공정을 통해 methanol로부터 형성된 olefin(ethylene 또는 propylene)은 탄화수소연료 생산을 위한 석유 및 가스의 대체제가 될 수 있습니다.
Methanol은 재결정화에서 용매로 사용되며 크로마토그래피에서 화합물의 추출 및 정제에 사용됩니다.
Methanol: 유기용매에 대한 용해성
Methanol은 ether, alcohol, ketone, chlorinated hydrocarbon을 포함한 많은 유기용매에 용해성이 있습니다. Methanol의 용해도는 온도와 압력뿐만 아니라 극성 및 용매의 분자구조에 따라 달라집니다. Benzene, toluene, hexane 같은 비극성 용매에서 methanol은 단지 약간의 용해도를 가집니다. 한편 ethanol, propanol, acetone 같은 극성 용매에서 methanol은 높은 용해도를 가집니다.
Methanol은 boron trifluoride와 함께 유기합성반응 중에서도 일반적으로 carboxylic acid의 에스테르화에서 시약이나 촉매로 사용됩니다.
HPLC(고성능 액체 크로마토그래피) 등급 methanol
Methanol은 흔히 HPLC에서 이동상 구성요소로 사용되는데 이는 methanol이 낮은 끓는 점, 다양한 화합물에 대한 높은 용해도, 낮은 독성을 가지기 때문입니다. 그리고 역상 HPLC에서 사용되어 amino acid 및 펩타이드 같은 극성화합물을 분리하거나, 순상 HPLC에서 비극성 화합물을 분리하는 데 자주 사용됩니다.
HPLC에서 methanol은 물이나 acetonitrile 같은 다른 용매와 흔히 혼합되어 이성분 또는 삼성분 이동상을 생성합니다. 이동상의 조성은 시료 구성성분의 분리를 최적화하기 위해 조정될 수 있습니다.
LC-MS(액체 크로마토그래피-질량분석법) 등급 methanol
LC-MS 등급 methanol은 일반적으로 99.9%의 최소 순도를 가지며 LC-MS 분석에 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 중금속, 염, 다른 유기 오염물질 같은 불순물이 없습니다. 고순도 용매는 LC-MS에 사용되어 분석할 때 오염 및 간섭을 피하게 합니다.
분석/참조표준물로서 안정적인 methanol의 동위원소
Methanol-d4같은 중수소화 methanol은 수소 원자가 중수소로 치환된 methanol의 한 형태입니다. 핵자기공명(NMR) 분광법 및 질량분석법(MS) 같은 분광법 응용분야의 내부 표준 물질로 사용됩니다.
HPLC에서 중수소화 methanol은 또한 정량분석에서 참조화합물로서 사용될 수 있습니다. 정체시간이 잘 알려져 있고 안정적이기 때문에 기기변동성을 교정하는 데 도움이 되고 시료 내 분석물질의 정확한 정량화를 보장합니다.
Methanol의 산소 동위원소(Methanol-18O, 17O)와 methanol의 탄소 동위원소(Methanol-13C)는 다양한 과학 응용분야에서 사용되며, 동위원소 지구화학 연구, 환경 연구, 대사 연구를 그 예로 들 수 있습니다.