Key Documents
V900309
Sigma-Aldrich
MOPS hemisodium salt
Vetec, reagent grade, 98%
동의어(들):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
CAS Number:
Molecular Weight:
220.25
UNSPSC 코드:
12161700
Grade
reagent grade
제품 라인
Vetec
분석
98%
형태
powder
유용한 pH 범위
6.5-7.9
pKa(25 °C)
7.2
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI key
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable