주요 문서
Z777301
Unix SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115730
NACRES:
SB.52
제품명
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-300, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
Unix
포장
1 ea of
기술
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4.0 mm
Matrix
fully porous particle
입자 크기
1.8 μm
공극 크기
200 Å pore size
작동 pH
2-8.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Unix is a trademark of Sepax Technologies
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)