주요 문서
SU861027
Supelco
Super Clean (Base-Plate Design) Gas Purifier
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
NACRES:
SB.54
일반 설명
Gas purifier helps in enhancing the performance of GC detectors. It can reduce the background signal in flame ionization and nitrogen phosphorus detectors.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Alan John Handley, E. R. Adlard
Science, 135-135 (2001)