주요 문서
SU860197
Supelco
2in1 kit universal vial, short thread autosampler vials
pkg of 100 ea, volume 0.3 mL, blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
경도
55 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
O.D.
11.6 mm
직경 × 높이 × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
격막 직경 × 두께
9 × 1.0 mm
용적
0.3 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)