주요 문서
SU860170
Supelco
Septa for Magnetic Screw Caps
white PTFE/blue silicone, diam. × thickness 17 mm × 1.3 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
white PTFE/blue silicone
특징
Durometer: 45° shore A
포장
pkg of 1 × 100 ea
재고 정보
not available in USA
O.D.
17 mm
직경 × 두께
17 mm × 1.3 mm
호환성
for use with ND18 magnetic screw cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)