주요 문서
SU860049
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
round bottom
설명
beveled finish
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
용적
20 mL
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with PerkinElmer
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Headspace vial, beveled top, rounded bottom is a clear glass vial, which can be used with CTC autosampler (Combi PAL).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)