주요 문서
SAAR6725000
Water
Deionized, UniLAB
동의어(들):
Water
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191602
bp:
100 °C (lit.)
제품명
Water de-ionised, uniLAB
제품 라인
uniLAB
포장
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR6725000LL)
dilution
(for laboratory use only)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)