추천 제품
Grade
reagent grade
제품 라인
univAR™
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR6375040EM)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.