주요 문서
SAAR5872060
Starch soluble
Vitex, univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352201
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5872060EM)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)