Key Documents
SAAR5825520
Sodium sulfite
anhydrous, univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2SO3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
anhydrous
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825520EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)