Key Documents
SAAR5822820
Sodium bicarbonate
univAR, Sodium hydrogen carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaHCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5822820EM)
pKa(25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)