Key Documents
SAAR5048020
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
univAR
동의어(들):
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
282.22
Beilstein:
6113568
MDL number:
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5048020EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)