About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18ClN3S · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
319.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
3599847
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116100
추천 제품
제품명
Methylene Blue,
포장
pkg of 100 g (SAAR4164600DC)
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4164600CB)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4164600EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For laboratory use only
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.