주요 문서
SAAR3063020
Hydrochloric acid
32%, uniLAB
동의어(들):
Hydrochloric acid 32%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352301
제품명
Hydrochloric acid 32%, uniLAB
제품 라인
uniLAB
포장
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR3063020LP)
pkg of 25 L (SAAR3063020ME)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR3063020LL)
density
1.16 g/L at 20 °C
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)